AOB979588461
AOBChem
2-Fluoro-6-methoxy-4-methylphenylboronic acid picol ester
About This Item
Iupac Name
2-(2-fluoro-6-methoxy-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO3/c1-9-7-10(16)12(11(8-9)17-6)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-8H,1-6H3
InChI
JIWMNJWJJHRXTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33508.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)