Documenti fondamentali
AOB945511903
AOBChem
(3-Chloro-2-ethoxypyridin-4-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.63
Numero MDL:
Iupac Name
(3-chloro-2-ethoxypyridin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-2-12-8-7(9)6(5-11)3-4-10-8/h3-4,11H,2,5H2,1H3
InChI
JHOZUNVCHUBHNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-ethoxypyridin-4-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32612.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)