Documenti fondamentali
AOB945511876
AOBChem
3-Chloro-2-formyl-4-methylphenylboronic acid picol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.56
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18BClO3/c1-9-6-7-11(10(8-17)12(9)16)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-8H,1-5H3
InChI
BHBVRNAYJYVEDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-formyl-4-methylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32545.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)