Documenti fondamentali
AOB640097707
AOBChem
3,5-Dimethyl-2-methoxyphenylboronic acid picol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO3/c1-10-8-11(2)13(17-7)12(9-10)16-18-14(3,4)15(5,6)19-16/h8-9H,1-7H3
InChI
CNGLXDRHDJRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dimethyl-2-methoxyphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31516.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)