Documenti fondamentali
AOB640097637
AOBChem
3-Chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.57
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2/c1-11-7-4(8)2-3-5(9)6(7)10/h2-3,10H,1H3
InChI
CHZISEPZSVSYTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-6-fluoro-2-methoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31217.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)