Documenti fondamentali
AOB640097289
AOBChem
4-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid picol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-cyclohexyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C19H28BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h10-13,16H,5-9H2,1-4H3,(H,21,22)
InChI
OCYOLMGXEYLCPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-cyclohexylaminocarbonyl-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30520.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)