AOB640096969
AOBChem
5-Carboxy-2,4-dichlorophenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
5-borono-2,4-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChI
MPDMSIAATYXGCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-2-4-dichlorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29293.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)