AOB640096674
AOBChem
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid picol ester
About This Item
Iupac Name
2-[2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H18BF3O4/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)10-7-6-9(8-11(10)19-5)20-14(16,17)18/h6-8H,1-5H3
InChI
YZVDMPPSYDABMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27992.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)