AOB640096437
AOBChem
4-Fluoro-2-n-propoxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-2-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-2-5-14-9-6-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI
QMFDSPJDRIJIMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-n-propoxybenzoic-acid.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27168.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)