AOB640096180
AOBChem
6-Bromo-2-chloro-3-methylphenol
About This Item
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,10H,1H3
InChI
CRIAEOOHQOVEDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-chloro-3-methylphenol.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26511.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)