AOB640096143
AOBChem
4-Chloronicotildehyde hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-chloronicotinaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9;/h1-4H;1H
InChI
ZFCGVSMSAQHZBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloronicotildehyde-hydrochloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26396.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)