Documenti fondamentali
AOB640095802
AOBChem
5-Chloro-2-phenylisonicotildehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.65
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-phenylisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8ClNO/c13-11-7-14-12(6-10(11)8-15)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI
HIJVQHWOISRSRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-phenylisonicotildehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25639.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)