Documenti fondamentali
AOB640095769
AOBChem
3-Bromo-5-trifluoromethylthioanisole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.1
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulfide
Inchi Code
1S/C8H6BrF3S/c1-13-7-3-5(8(10,11)12)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI
MJVCLKAKVIMBLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-trifluoromethylthioanisole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25556.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)