Documenti fondamentali
AOB640095715
AOBChem
1-Bromo-2-fluoro-3-(diethylaminomethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.15
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-bromo-2-fluorobenzyl)-N-ethylethanamine
Inchi Code
1S/C11H15BrFN/c1-3-14(4-2)8-9-6-5-7-10(12)11(9)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
InChI
HKTBOVMPELHPIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-fluoro-3-diethylaminomethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25427.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)