Documenti fondamentali
AOB640095542
AOBChem
2-Fluoro-5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C12H7F4NO/c13-11-6-3-9(7-17-11)8-1-4-10(5-2-8)18-12(14,15)16/h1-7H
InChI
SIYXRLWNYOOUNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-4-trifluoromethoxy-phenyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24903.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)