AOB640095473
AOBChem
3,5-Dibromo-2-(methylthio)pyridine
About This Item
Iupac Name
3,5-dibromo-2-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NS/c1-10-6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
InChI
OBMOXWQMYAIHEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-2-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24744.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)