Documenti fondamentali
AOB640095119
AOBChem
2,6-Dimethyl-4'-fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.27
Numero MDL:
Iupac Name
4'-fluoro-2,6-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13FO/c1-10-7-12(9-17)8-11(2)15(10)13-3-5-14(16)6-4-13/h3-9H,1-2H3
InChI
FIFXGBJOPHNMJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethyl-4-fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23834.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)