AOB640093528
AOBChem
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-bromo-benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H3BrF6O2/c10-3-1-4(8(11,12)13)6(7(17)18)5(2-3)9(14,15)16/h1-2H,(H,17,18)
InChI
ISXFFWSLEJLRHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-bis-trifluoromethyl-4-bromo-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18035.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)