AOB640093285
AOBChem
2-Formyl-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
2-formyl-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O3/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-13)7(6)9(14)15/h1-4,14-15H
InChI
VYQNGLZQQFGULH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-formyl-6-trifluoromethyl-phenylboronic-acid.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17260.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)