AOB640093110
AOBChem
Potassium 2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
About This Item
Iupac Name
potassium trifluoro[2-(hydroxymethyl)phenyl]borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H7BF3O.K/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12;/h1-4,12H,5H2;/q-1;+1
InChI
PPROQRWHGZZQGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-hydroxymethyl-phenyltrifluoroborate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16720.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)