Documenti fondamentali
AOB640092925
AOBChem
2-Methoxy-4-fluorobenzotrifluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.13
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F4O/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
ICCAGYSUZGNWOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-4-fluorobenzotrifluoride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15979.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)