Documenti fondamentali
AOB640092715
AOBChem
4-Chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.58
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
KOKDRWBXALDALY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-methoxy-1-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15358.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)