Documenti fondamentali
AOB640091704
AOBChem
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.91
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
InChI
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11102.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)