Documenti fondamentali
AMBH99C03F56
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.48
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-3-7-10-4-6(9)11(5)7/h1-4H
InChI
SFSIUESCHSTXCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69214-13-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)