Documenti fondamentali
AMBH99C03A68
Ambeed, Inc.
6,7-Difluoroindoline-2,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.11
Numero MDL:
Iupac Name
6,7-difluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI
FFHXSUOLKDGHLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158580-95-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/158580-95-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)