Documenti fondamentali
AMBH99C039C5
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-3-methylbut-2-enoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.04
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-3-methyl-2-butenoate
Inchi Code
1S/C6H9BrO2/c1-4(2)5(7)6(8)9-3/h1-3H3
InChI
GRFXWQHNWFFNKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51263-40-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)