AMBH99C03982
Ambeed, Inc.
4-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methylpyridin-1-ium iodide
About This Item
Iupac Name
4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methylpyridin-1-ium iodide
Inchi Code
1S/C11H17BNO2.HI/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)10-4-6-13(3)7-5-10;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI
VZVQBNNXFQTZMS-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870556-29-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)