Documenti fondamentali
AMBH996F2DFB
Ambeed, Inc.
3-(Furan-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-furyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6,8H,1,3,5H2
InChI
RDXPZEOZOFBBAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26908-23-6.html
Synonym
3-(furan-2-yl)propan-1-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26908-23-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)