AMBH996F2A1A
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2O/c1-3-11-6(2)10-5-7(8)4-9-10/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI
DZXRSNUJYPTUFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1024120-52-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)