Documenti fondamentali
AMBH996F2932
Ambeed, Inc.
1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-2-one 2,2,2-trifluoroacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.21
Numero MDL:
Iupac Name
1,7-diazaspiro[4.4]nonan-2-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H12N2O.C2HF3O2/c10-6-1-2-7(9-6)3-4-8-5-7;3-2(4,5)1(6)7/h8H,1-5H2,(H,9,10);(H,6,7)
InChI
VXBWFTBSMZXDLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1566649-47-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)