AMBH996F27D0
Ambeed, Inc.
(2-Cyclohexylethyl)(pivaloyloxy)zinc
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.72
Iupac Name
(2-cyclohexylethyl)zinc(II) pivalate
Inchi Code
1S/C8H15.C5H10O2.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-5(2,3)4(6)7;/h8H,1-7H2;1-3H3,(H,6,7);/q;;+1/p-1
InChI
CUDJODBMSHBBRU-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
3.12
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2964571-57-9.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2964571-57-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)