AMBH990F7291
Ambeed, Inc.
(1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-1H-indol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H22BNO2Si/c1-14(2,3)19(4,5)16-10-9-11-12(15(17)18)7-6-8-13(11)16/h6-10,17-18H,1-5H3
InChI
PTZKCFPZTHUQTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/351457-64-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)