Documenti fondamentali
AMBH990F7213
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(difluoromethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(difluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,8H,1H3
InChI
CTUNEFJJWFAGEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/444915-76-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)