Documenti fondamentali
AMBH990F6C02
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5F4NO/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChI
BQNZIRSNAKWERJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207853-64-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)