Documenti fondamentali
AMBH990F6BCE
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromopyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.88
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-dibromopyridazine
Inchi Code
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-4(6)8-7-2-3/h1-2H
InChI
DRNLOOKBPHONSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196155-35-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)