Documenti fondamentali
AMBH990F6761
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-isobutoxybenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-isobutoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
InChI
FMAIALVMJJUXSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30752-23-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)