Documenti fondamentali
AMBH990F607D
Ambeed, Inc.
(2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.06
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
RMEIKYSECODAHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115377-94-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)