Documenti fondamentali
AMBH990F603F
Ambeed, Inc.
Thieno[2,3-c]pyridin-7(6H)-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.19
Numero MDL:
Iupac Name
thieno[2,3-c]pyridin-7-ol
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c9-7-6-5(1-3-8-7)2-4-10-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI
RIYCFWXOWRQFFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28981-13-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)