Documenti fondamentali
AMBH990F6012
Ambeed, Inc.
(4-(Hydroxy(phenyl)methyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.06
Numero MDL:
Iupac Name
4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,13,15-17H
InChI
KZDVEVNHPYZAEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1221823-69-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)