AMBH98C8E43D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(7-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (7-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-2-16-11(15)6-9-7-13-10-5-8(12)3-4-14(9)10/h3-5,7H,2,6H2,1H3
InChI
AWWKGXJTUNFUSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363383-34-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1363383-34-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)