Documenti fondamentali
AMBH98C8E326
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-6-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Iupac Name
6-isoquinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11-4-3-9(10)5-8/h1-7H
InChI
SXPXHJKHWVCCRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173089-81-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)