Documenti fondamentali
AMBH98C8E2C3
Ambeed, Inc.
Azepan-4-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.64
Numero MDL:
Iupac Name
4-azepanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI
UQYAGKOXTPXDMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159823-34-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)