Documenti fondamentali
AMBH98C8E0EE
Ambeed, Inc.
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO3S/c1-17-11-6-5-10(13)9-12(11)18(15,16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
InChI
JEBKVIMEQBQNPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/295360-83-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)