Documenti fondamentali
AMBH98C8DFEC
Ambeed, Inc.
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-5-8-3-1-2-4-10(8)9-7/h1-5,11H,6H2
InChI
RBJIKLOMRJZRTN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76943-47-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)