Documenti fondamentali
AMBH98C8DE80
Ambeed, Inc.
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C6H10N4/c7-4-6-9-8-5-2-1-3-10(5)6/h1-4,7H2
InChI
URJJLLGHIBAONS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or low-melting solid or viscous liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923156-44-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)