Documenti fondamentali
AMBH98C8DCD6
Ambeed, Inc.
(4-Chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.72
Numero MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13ClO3/c1-18-13-8-5-11(9-14(13)19-2)15(17)10-3-6-12(16)7-4-10/h3-9H,1-2H3
InChI
MLLIIHAKTPXMFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116412-83-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/116412-83-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)