Documenti fondamentali
AMBH98C8D885
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-5-methoxypyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI
JDLXJIQPGSFNJK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227571-74-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1227571-74-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)