Documenti fondamentali
AMBH98C8D4FF
Ambeed, Inc.
(4-((4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)methyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.2
Numero MDL:
Iupac Name
4-{[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]methyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C16H25BN2O4/c1-16(2,3)23-15(20)19-10-8-18(9-11-19)12-13-4-6-14(7-5-13)17(21)22/h4-7,21-22H,8-12H2,1-3H3
InChI
MFIQWUMSXLZAIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190095-10-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)