Documenti fondamentali
AMBH98C8D4C2
Ambeed, Inc.
(3-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.01
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(1H-1,2,4-triazol-3-ylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BN4O3/c15-8(13-9-11-5-12-14-9)6-2-1-3-7(4-6)10(16)17/h1-5,16-17H,(H2,11,12,13,14,15)
InChI
JXMAEIBAKRAGBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871333-05-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871333-05-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)