Documenti fondamentali
AMBH9884D411
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chloro-5-iodopyrimidin-4-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.56
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5-iodo-4-pyrimidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H11ClIN3O2/c1-9(2,3)16-8(15)14-6-5(11)4-12-7(10)13-6/h4H,1-3H3,(H,12,13,14,15)
InChI
UVIJHKDRWTXRRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1359655-47-2.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)